Tlačiť
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR321314-1G OR321314-250MG
APOSOR321314-1GEA 0 EUR
APOSOR321314-1G APOSOR321314-250MG
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₇H₆ClN₃
Teplota tavenia: 110 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08460080
Číslo CAS: 57937-60-7