Tlačiť
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3212-1G OR3212-250MG
APOSOR3212-1GEA 126.35 EUR
APOSOR3212-1G APOSOR3212-250MG
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
3-(tert-Butyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₅N·ClH
Teplota varu: 110 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08273794
Číslo CAS: 83672-23-5