Tlačiť
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 148.82 EUR
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Teplota varu: 180…185 °C (7 mm Hg)
Teplota tavenia: 69…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369883
Číslo CAS: 4766-33-0