Tlačiť
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [(2-Cyanophenyl)ethynyl]trimethylsilane
OR3177-1G OR3177-25G OR3177-5G
APOSOR3177-1GEA 38.17 EUR
APOSOR3177-1G APOSOR3177-25G APOSOR3177-5G
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 98%
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₃NSi
Mw: 199.324 g/mol
Teplota varu: 100 °C (0.03 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09260485
Číslo CAS: 97308-62-8
OSN: 1993
ADR: 3 III