Tlačiť
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(aminomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
OR317178-1G OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA 263.57 EUR
APOSOR317178-1G APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.278 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12408560
Číslo CAS: 1158758-85-0