Tlačiť
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (6S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, (S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid
OR316088-10G OR316088-25G
APOSOR316088-10GEA 94.53 EUR
APOSOR316088-10G APOSOR316088-25G
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₄
Mw: 241.284 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11099673
Číslo CAS: 1129634-44-1