Tlačiť
Adamantane-1-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Adamantanecarboxaldehyde
OR315781-1G OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA 157.82 EUR
APOSOR315781-1G APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₆O
Mw: 164.244 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12031698
Číslo CAS: 2094-74-8