Tlačiť
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR315313-1G OR315313-100MG OR315313-250MG
APOSOR315313-1GEA 344.48 EUR
APOSOR315313-1G APOSOR315313-100MG APOSOR315313-250MG
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Mw: 246.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698334
Číslo CAS: 1214346-74-3