Tlačiť
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-2-methylpropanenitrile HCl, 2-Amino-2-methylpropionitrile hydrochloride, alpha-Aminoisobutyronitrile hydrochloride
OR315172-25G OR315172-5G
APOSOR315172-25GEA 28.28 EUR
APOSOR315172-25G APOSOR315172-5G
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride
Vzorec: C₄H₈N₂·ClH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08456816
Číslo CAS: 50846-36-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III