Tlačiť
3-Chloro-5-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 61.69 EUR
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.598 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11035922
Číslo CAS: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4