Tlačiť
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 252.31 EUR
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁N·ClH
Mw: 121.608 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06796632
Číslo CAS: 186597-29-5