Tlačiť
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR313040-1G OR313040-5G
APOSOR313040-1GEA 168.47 EUR
APOSOR313040-1G APOSOR313040-5G
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂
Mw: 125.125 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07440095
Číslo CAS: 90724-57-5