Tlačiť
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 129.38 EUR
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Vzorec: C₁₂H₂₂BrNO₂
Mw: 292.213 g/mol
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06410598
Číslo CAS: 169457-73-2