Tlačiť
Benzo[b]thiophen-4-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 404.73 EUR
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Vzorec: C₈H₆OS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01663547
Číslo CAS: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1