Tlačiť
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR312518-1G OR312518-250MG
APOSOR312518-1GEA 825.11 EUR
APOSOR312518-1G APOSOR312518-250MG
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Mw: 198.216 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22371985
Číslo CAS: 42145-38-0