Tlačiť
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR312193-1G OR312193-5G
APOSOR312193-1GEA 547.93 EUR
APOSOR312193-1G APOSOR312193-5G
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Cyclobutane-1,1-diylbis(methylene) bis(4-methylbenzenesulphonate)
Vzorec: C₂₀H₂₄O₆S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22418996
Číslo CAS: 22308-09-4
OSN: 2585
ADR: 8,III