Tlačiť
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 6-bromobenzofuran-2-carboxylate
OR311054-1G OR311054-250MG
APOSOR311054-1GEA 327.72 EUR
APOSOR311054-1G APOSOR311054-250MG
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Mw: 269.091 g/mol
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16038162
Číslo CAS: 907945-62-4