Tlačiť
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-Ethyl-N-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)ethanamine, 4-(N,N-Diethylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR310980-1G OR310980-5G
APOSOR310980-1GEA 102.94 EUR
APOSOR310980-1G APOSOR310980-5G
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Diethyl({[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
Vzorec: C₁₇H₂₈BNO₂
Mw: 289.221 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09746204
Číslo CAS: 1012785-44-2