Tlačiť
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310933-1G OR310933-500MG OR310933-100MG
APOSOR310933-1GEA 119.53 EUR
APOSOR310933-1G APOSOR310933-500MG APOSOR310933-100MG
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
2,4-Dibromo-6-chlorophenol
Vzorec: C₆H₃Br₂ClO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00029692
Číslo CAS: 4526-56-1
OSN: 1759
ADR: 8,III