Tlačiť
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR310886-1G OR310886-500MG
APOSOR310886-1GEA 1019.83 EUR
APOSOR310886-1G APOSOR310886-500MG
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Vzorec: C₄H₅BrN₄
Mw: 189.013 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848482
Číslo CAS: 1004-01-9