Tlačiť
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR310580-5G OR310580-1G
APOSOR310580-5GEA 271.58 EUR
APOSOR310580-5G APOSOR310580-1G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂BNO₆
Mw: 277.038 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26793795
Číslo CAS: 1072960-67-8