Tlačiť
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR310510-1G OR310510-250MG OR310510-500MG
APOSOR310510-1GEA 879.63 EUR
APOSOR310510-1G APOSOR310510-250MG APOSOR310510-500MG
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO·ClH
Mw: 244.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27957330
Číslo CAS: 1565845-72-8