Tlačiť
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR310376-1G OR310376-500MG
APOSOR310376-1GEA 765.47 EUR
APOSOR310376-1G APOSOR310376-500MG
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₇BrClNO
Mw: 284.536 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14651748
Číslo CAS: 1215809-13-4