Tlačiť
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR310349-1G OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA 765.47 EUR
APOSOR310349-1G APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₆
Mw: 240.209 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844682
Číslo CAS: 88755-16-2