Tlačiť
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 765.47 EUR
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Vzorec: C₉H₁₄N₄O₂
Mw: 210.233 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12405839
Číslo CAS: 1082745-50-3