Tlačiť
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-[[3-(Dimethylamino)propyl]carbamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR310098-1G OR310098-500MG
APOSOR310098-1GEA 307.66 EUR
APOSOR310098-1G APOSOR310098-500MG
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
N-[3-(N',N'-Dimethylamino)propyl]benzamide-4-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₂₉BN₂O₃
Mw: 332.245 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864306
Číslo CAS: 832114-10-0