Tlačiť
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR310052-1G OR310052-500MG
APOSOR310052-1GEA 275.59 EUR
APOSOR310052-1G APOSOR310052-500MG
4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
4-Amino-3-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Mw: 166.177 g/mol
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18338357
Číslo CAS: 211374-82-2