Tlačiť
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR31003-1G OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA 596.03 EUR
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Vzorec: C₉H₇BrO
Mw: 211.055 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28405090
Číslo CAS: 286837-05-6