Tlačiť
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 354.19 EUR
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₁NO
Teplota tavenia: 255…256 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00160565
Číslo CAS: 1144-20-3