Tlačiť
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR309237-1G OR309237-5G
APOSOR309237-1GEA 353.7 EUR
APOSOR309237-1G APOSOR309237-5G
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃
Mw: 217.221 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02323074
Číslo CAS: 63136-16-3