Tlačiť
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR309233-1G OR309233-5G
APOSOR309233-1GEA 287.6 EUR
APOSOR309233-1G APOSOR309233-5G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
8-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆BrNO₃
Mw: 268.064 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179785
Číslo CAS: 35973-17-2