Tlačiť
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 46.47 EUR
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₃
Mw: 223.613 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00065198
Číslo CAS: 35973-14-9