Tlačiť
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-6-yl)ethanone, 6-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole
OR30890-250MG OR30890-50MG
APOSOR30890-250MGEA 72.9 EUR
APOSOR30890-250MG APOSOR30890-50MG
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
6-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Mw: 174.199 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11869768
Číslo CAS: 1159511-25-7