Tlačiť
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1H-Indazol-7-yl)methylamine
OR30870-250MG OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA 169.84 EUR
APOSOR30870-250MG APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₉N₃
Mw: 147.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10696780
Číslo CAS: 944904-20-5