Tlačiť
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (2R)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 343.28 EUR
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.305 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659040
Číslo CAS: 683233-14-9