Tlačiť
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl (2S)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308130-1G OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA 189.47 EUR
APOSOR308130-1G APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Mw: 214.305 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06799358
Číslo CAS: 475105-35-2