Tlačiť
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine, Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, N-Methyl-1-(oxan-4-yl)methylamine
OR30801-5G OR30801-10G
APOSOR30801-5GEA 563.98 EUR
APOSOR30801-5G APOSOR30801-10G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₇H₁₅NO
Teplota varu: 110 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06739009
Číslo CAS: 439081-52-4
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III