Tlačiť
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl (4-(methylamino)butyl)carbamate
OR308003-1G OR308003-5G
APOSOR308003-1GEA 177.85 EUR
APOSOR308003-1G APOSOR308003-5G
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
Mw: 202.294 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06808587
Číslo CAS: 874831-66-0