Tlačiť
4-Amino-7-methoxyquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA 356.5 EUR
APOSOR307954-1G APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Mw: 174.199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08063213
Číslo CAS: 103040-78-4