Tlačiť
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Bromoquinolin-3-ol
OR307869-1G OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA 157.82 EUR
APOSOR307869-1G APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₆BrNO
Mw: 224.054 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09260430
Číslo CAS: 552330-94-6