Tlačiť
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 334.07 EUR
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Mw: 173.211 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272459
Číslo CAS: 178984-37-7