Tlačiť
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307814-1G OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA 267.95 EUR
APOSOR307814-1G APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Vzorec: C₁₀H₅Cl₄N
Mw: 280.965 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272353
Číslo CAS: 35871-17-1