Tlačiť
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307798-1G OR307798-5G
APOSOR307798-1GEA 166.06 EUR
APOSOR307798-1G APOSOR307798-5G
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
Vzorec: C₉H₁₂O₅
Mw: 200.189 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06409224
Číslo CAS: 28269-03-6