Tlačiť
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 323.25 EUR
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₄O₄
Mw: 222.237 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08442257
Číslo CAS: 862821-16-7