Tlačiť
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-2-Cyclopropylethene-1-boronic acid, (E)-2-(2-Cyclopropylvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-Cyclopropylvinylboronic acid, pinacol ester
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 28.28 EUR
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₁₉BO₂
Teplota varu: 90…95 °C (3 mm Hg)
Hustota: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369776
Číslo CAS: 849061-99-0