Tlačiť
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307679-1G OR307679-250MG
APOSOR307679-1GEA 606.85 EUR
APOSOR307679-1G APOSOR307679-250MG
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Mw: 227.3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974360
Číslo CAS: 539823-26-2