Tlačiť
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307644-1G OR307644-250MG
APOSOR307644-1GEA 1629.08 EUR
APOSOR307644-1G APOSOR307644-250MG
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₂₃NO₃
Mw: 229.316 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08437531
Číslo CAS: 892874-26-9