Tlačiť
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307599-1G OR307599-250MG
APOSOR307599-1GEA 672.94 EUR
APOSOR307599-1G APOSOR307599-250MG
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
cis-2-Aminomethyl-1-methyl-cyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇NO·ClH
Mw: 179.688 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07783752
Číslo CAS: 1212419-83-4