Tlačiť
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(bromomethyl)-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Bromomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indole
OR30757-1G OR30757-5G
APOSOR30757-1GEA 107.9 EUR
APOSOR30757-1G APOSOR30757-5G
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected 97%
3-(Bromomethyl)-1H-indole, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₁₆BrNO₂
Teplota tavenia: 106 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05864361
Číslo CAS: 96551-21-2