Tlačiť
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR307564-1G OR307564-250MG
APOSOR307564-1GEA 598.84 EUR
APOSOR307564-1G APOSOR307564-250MG
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₈H₂₅NO₆
Mw: 351.394 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258126
Číslo CAS: 282524-92-9